Buffers, concentrated solutions, Fluka™
4,00, ±0.02, citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution, 500 ml, Ampoule, 6
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
N° de catalogue 38743-6X1EA
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:6
- Précision du pH:±0.02
- Volume final:500 ml
- Valeur pH:4,00
- Contenu:citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution