Buffers, concentrated solutions, Fluka™
2,00, ±0.02, citric acid/hydrochloric acid/sodium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
N° de catalogue 38741-1EA
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Précision du pH:±0.02
- Volume final:500 ml
- Valeur pH:2,00
- Contenu:citric acid/hydrochloric acid/sodium chloride