pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
10,00, ±0.05, Borate, 20 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
N° de catalogue 33649-1L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
N° de catalogue 33649-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
10,00, ±0.05, Borate, 20 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
64,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Borate
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Précision du pH:
    ±0.05
  • Info cdt:
    1×1 L
  • Valeur pH:
    10,00
Spécifications