Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Ammonia buffer, 10, Poly bottle, 6 L
N° de catalogue 33582-6X1L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
N° de catalogue 33582-6X1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Ammonia buffer, 10, Poly bottle, 6 L
Numéro CAS:  
Prix
424,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Cdt:
    6 L
  • Désignation:
    Ammonia buffer
  • Valeur pH:
    10