Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Ammonia buffer, 10, Plastic bottle, 1 L
N° de catalogue 33582-1L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
N° de catalogue 33582-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Ammonia buffer, 10, Plastic bottle, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
54,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Ammonia buffer
  • Valeur pH:
    10