Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, 4,65, Plastic bottle, 1 L
N° de catalogue 31103-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Acetate buffer solution, Fluka™
N° de catalogue 31103-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Désignation:Acetate buffer solution
- Valeur pH:4,65