Buffers, concentrated solutions, Fluka™
13,00, ±0.05, glycine/sodium hydroxide/sodium chloride solution, 500 ml, Ampoule, 1
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
N° de catalogue 38752-1EA
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Précision du pH:±0.05
- Volume final:500 ml
- Valeur pH:13,00
- Contenu:glycine/sodium hydroxide/sodium chloride solution