Pipettes monocanal à volume variable
Pipettes monocanal à volume variable
0,1 - 2,5 µl
N° de catalogue 613-1358
Fournisseur:   EDVOTEK
Pipettes monocanal à volume variable
N° de catalogue 613-1358
Fournisseur:  EDVOTEK
Pipettes monocanal à volume variable
Pipettes monocanal à volume variable
0,1 - 2,5 µl
Prix
105,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pipettes portables à conception robuste avec des volumes compris entre 0,1 et 5000 µl. Elles sont faciles à utiliser, précises et utilisent des pointes de micropipettes standard.
  • Volume facile à sélectionner par torsion de la partie supérieure
  • Sa conception légère et l'éjecteur de pointe rendent le fonctionnement aisé et rapide
  • Outil et instructions inclus pour auto-étalonnage
Spécifications
  • Volume:
    0,1 - 2,5 µl