Pipettes monocanal à volume variable
0,5 - 10 µl
N° de catalogue 613-1356
Fournisseur: EDVOTEK
Aller à :
Product Details & Documents
Pipettes portables à conception robuste avec des volumes compris entre 0,1 et 5000 µl. Elles sont faciles à utiliser, précises et utilisent des pointes de micropipettes standard.
- Volume facile à sélectionner par torsion de la partie supérieure
- Sa conception légère et l'éjecteur de pointe rendent le fonctionnement aisé et rapide
- Outil et instructions inclus pour auto-étalonnage
Documents
VWR - Contrat de maintenance pipettes FRANCE
Fiche technique
Spécifications
- Volume:0,5 - 10 µl