Counting Chambers, Thoma
Counting chamber, double ruling, Thoma, 0,01 mm
N° de catalogue HECH92044001702
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Ces compteurs de cellules sont conçus pour les numérations sanguines et urinaires.
Four hundred squares of 0,05×0,05 mm (0,0025 m²)
- Area of central square: 1 mm²
- Depth of chamber: 0,02 and 0,01 mm (other depths on request)
Informations de commande: Other depths are available on request.
Spécifications
- Profondeur de chambre:0,01 mm
- Désignation:Counting chamber, double ruling, Thoma
- Seq:1