Eppendorf® Assay/Reader Microplates
V-bottom, PCR clean, blanc/gris, 384, -, 5×16
  737-0227
   Low Manufacturing Impact
 :   EPPENDORF
Eppendorf® Assay/Reader Microplates
  737-0227
 :  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
Eppendorf® Assay/Reader Microplates
Eppendorf® Assay/Reader Microplates
V-bottom, PCR clean, blanc/gris, 384, -, 5×16
908,00 €
1 * 80 ST
Les plaques Eppendorf Assay/Reader sont conçues pour divers tests sur microplaques, optimisant l'absorbance, la fluorescence et la chimioluminescence. Avec des options pour les lecteurs de plaques à lecture par le haut et par le bas, elles garantissent des signaux clairs même avec des échantillons à faible concentration.
  • Les microplaques noires Eppendorf offrent un excellent rapport signal/bruit – pour des signaux clairs même avec des échantillons à faible concentration
  • Les microplaques blanches Eppendorf sont optimisées pour une sensibilité maximale dans la détection des signaux de luminescence en maximisant la réflexion
  • Les plaques d'analyse noires et blanches solides sont fabriquées en polypropylène, ce qui permet une résistance élevée aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Toutes les plaques sont optimisées pour une autofluorescence et une autoluminescence minimales
  • Disponibles en qualité de pureté PCR certifiée par lot
  • Excellente précision dimensionnelle et homogénéité élevée de puits à puits pour une parfaite adéquation à l'automatisation
Plaque parfaite pour votre protocole d'analyse sur microplaques ! La gamme de plaques d'analyse Eppendorf propose la plaque adaptée à votre application, optimisée pour mesurer l'absorbance dans la plage visible, la fluorescence et la chimioluminescence. La gamme comprend à la fois des plaques solides pour les lecteurs de plaques à lecture par le haut et des plaques transparentes et noires/transparentes polyvalentes à utiliser avec les lecteurs de plaques à lecture par le haut et par le bas.
Bénéficiez de signaux clairs même avec des échantillons à faible concentration. Les microplaques noires sont idéales pour la détection de fluorescence, avec un excellent rapport signal/bruit, offrant des limites de détection faibles dans les analyses. Les microplaques blanches maximisent la réflexion pour une détection haute sensibilité de la luminescence ou de la fluorescence faible.
  • Nb de puits:
    384
  • Emballage:
    5×16
  • Stérile:
    -
  • Couleur:
    blanc/gris
  • Désignation:
    V-bottom, PCR clean
  • Seq:
    8
  • Cat. No.:
    737-0227
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact