Électrodes de pH combinées
Le produit 662-2478 est similaire à 662-2160, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Le produit 662-2478 est similaire à 662-2160, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Combined glass pH electrodes for direct pH measurement and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. The all-rounder for a large variety of uncritical applications in almost all kinds of industries: Acid content of beverages, acid and base capacity of water samples, pH start applications.
- Integrated glass sleeve for secure fixation in the titration head
- With S7 screw cap and detachable cap or with Plug & Play S12 connection
- Plug & Play sensor features an integrated sensor chip which allows data storing and monitoring
DG111-SC/DGi111-SC/DG114-SC/DGi114-SC: ARGENTHAL™ reference system
DG113-SC/DGi113-SC: Ag/AgCl/LiCl reference system
DGi101-SC/DG115-SC/DGi115-SC: ARGENTHAL™ reference system with silver ion trap
DGi116-Solvent: ARGENTHAL™/LiCl reference system
Informations de commande: Chaque électrode est fournie avec 25 ml d'électrolyte de référence, un certificat de qualité et un numéro de série unique.
Spécifications
- Connexion:S12
- Ø×L:12×149,5 mm
- Pour:Milieux non aqueux (acide/base)
- Type:DGi113-SC, Plug & Play
- Désignation:Électrode de pH combinée en verre DGi113-SC, Plug & Play, avec puce de sonde
- Matière:Verre
- Seq:08
- Membrane:Manchon de jonction en PTFE amovible
- Électrolyte:LiCl 1 mol/l
- Température:0...+60 °C
- pH:0 - 12