Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, rouge, Non sterile, Individually wrapped
N° de catalogue DELT409756
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
- Graduated in 100 ml increments
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:57 mm
- Emballage:Individually wrapped
- Version:Non sterile
- Capacité:150 ml
- Hauteur:73 mm
- Seq:02
- Couleur bouchon:rouge