Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin
Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin
Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin, 250 Tests
N° de catalogue 28-9042-70
Fournisseur:   Cytiva
Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin
N° de catalogue 28-9042-70
Fournisseur:  Cytiva
Numéro CAS:  
Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin
Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin
Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin, 250 Tests
Numéro CAS:  
Prix
454,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 Tests
Product Details & Documents
Pour l'isolation rapide de l'ADN plasmatique à fort ou faible nombre de copies. Produit un ADN plasmatique de grande qualité avec une excellente reproductibilité pour une utilisation dans le clonage, la restriction de la digestion enzymatique, l'amplification PCR et le séquençage de l'ADN.
  • Temps de préparation total inférieur à 10 minutes
  • Rendement de l'ADN plasmatique à partir d'une culture de 1,5 ml d'E. coli contenant du plasmide à fort nombre de copies, en général de l'ordre de 6 à 9 µg
  • Facile à utiliser
  • Aucun solvant organique nécessaire
The extracted plasmid DNA resulting from performing a miniprep is called a "plasmid miniprep" and is often performed using a plasmid purification kit. Minipreps are used in the process of molecular cloning to analyze bacterial clones. When bacteria are lysed under alkaline conditions, both chromosomal DNA and protein are denatured, but the plasmid DNA remains stable. On addition of acetate-containing neutralization buffer the larger and less supercoiled genomic DNA and proteins precipitate, but the small bacterial DNA plasmids stay in the solution.
The typical plasmid DNA yield from a fresh 1.5 mL culture of E. coli containing a high copy number plasmid is approximately 9 μg. Instead of organic solvents, the kit contains chaotropic salts to denature protein components and promote selective binding of DNA to the novel silica membrane.
 : Chaque kit comprend des colonnes de centrifugation préconditionnées avec une membrane de silice, des tampons de suspension, de lyse et de neutralisation, des tampons de lavage et d'élution, et des microtubes de collecte à centrifuger.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 Tests
  • Désignation:
    Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin
  • Cat. No.:
    28-9042-70
  • Prep size:
    Mini
  • Refine target molecule:
    Plasmid
  • Target molecule:
    Plasmid
  • Method / Format:
    Column (silica-based)
  • Sample type:
    Bacteria
  • Désignation:
    illustra™ plasmidPrep Mini Spin Kit