Solutions de dNTP illustra™
Solutions de dNTP illustra™
dUTP, 100 mM solution, 25 µmol
N° de catalogue 28-4065-41
Fournisseur:   Cytiva
Solutions de dNTP illustra™
N° de catalogue 28-4065-41
Fournisseur:  Cytiva
Numéro CAS:  
Solutions de dNTP illustra™
Solutions de dNTP illustra™
dUTP, 100 mM solution, 25 µmol
Numéro CAS:  
Prix
53,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 µmol
Product Details & Documents
Les solutions de dNTP illustra™ sont de haute pureté et adaptées aux applications enzymatiques sensibles comme la PCR, le séquençage, etc... Exemptes de DNAse et RNAse.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25 µmol
  • Désignation:
    dUTP, 100 mM solution