Titration beakers
Titration beakers
100 ml, Bécher de titrage, PP, 20 ml
N° de catalogue 661-0120
Fournisseur:   Mettler - Toledo
Titration beakers
N° de catalogue 661-0120
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Titration beakers
100 ml, Bécher de titrage, PP, 20 ml
Prix
303,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 480 ST
Product Details & Documents
Disposable titration beakers made from Polypropylene.
  • Flexible, not breakable like traditional glass lab beakers
  • Disposable after use
  • Convenient 20 ml graduations make quick measurements easier
  • Good chemical resistance for the majority of common lab applications
Spécifications
  • Intervalle de graduation:
    20 ml
  • Capacité:
    100 ml
  • Désignation:
    Bécher de titrage, PP
  • Seq:
    10