Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sable, TECHNICAL, industriel, lavé

Seau plastique, 25 kg
Catalog # 27461.460
Supplier:   VWR Chemicals
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé
Catalog # 27461.460
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  14808-60-7
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé

Seau plastique, 25 kg

CAS Number:  14808-60-7
Price
316,00 €
Log in for availability
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
  • CAS Number:14808-60-7
  • Formula:SiO₂
  • MDL Number:MFCD02100519
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Boiling Pt:2230 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:1710 °C
  • Density:2,66 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: ~ 2.6 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:238-878-4
Specifications

Specification Test Results

  • Solubilité dans l'acide:
    Max. 1 %

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Seau plastique
  • Cdt:
    25 kg

Specifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.