VWR®, dNTPs
Mélange dNTP, 25 mM de chaque (dA, dC, dG et dT), 2×1 ml, 2.000 µl
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
Mélanges et sets de dNTP prêts à l'emploi pour la biologie moléculaire. Les mélanges de dNTP permet un gain de temps pour les chercheurs et une réduction des risques de contamination par réduction du pipetage. Les solutions de dNTP sont également disponibles en sets de quatre dNTP individuels de 100 mM chacun. Les mélanges et les sets s'utilisent dans les réactions de polymérisation, de marquage et de séquencement de l'ADN.
- Disponibles sous forme de solutions pré-mélangées à 10 ou 25 mM, ou d'ensembles de solutions individuelles de dNTP à 100 mM
- Les solutions pré-mélangées et les sets ont fait l'objet de tests fonctionnels PCR
- Pureté >99% par HPLC
- Conditionnement : solution de pH 7,3 - 7,5
Spécifications
Spécifications
- Cdt:2.000 µl
- Désignation:Mélange dNTP, 25 mM de chaque (dA, dC, dG et dT), 2×1 ml