Pointes de pipette, à usage général
Pointes de pipette, à usage général
Standard, 50 - 1000 µl, 70,5 mm, Bleu, Eppendorf, Brand, Gilson, Socorex, Labsystems, Finn, Sartorius, En vrac
Catalog # BOET03.023.0101
Supplier:   BOETTGER PAUL
Pointes de pipette, à usage général
Catalog # BOET03.023.0101
Supplier:  BOETTGER PAUL
Pointes de pipette, à usage général
Pointes de pipette, à usage général
Standard, 50 - 1000 µl, 70,5 mm, Bleu, Eppendorf, Brand, Gilson, Socorex, Labsystems, Finn, Sartorius, En vrac
Price
18,60 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These tips are made from selected, hydrophobic PP.
  • Optimal surface quality
  • Precise and centric opening of tip
  • For optimal use on single and multi-channel pipettes
  • Autoclavable at 121 °C/2,1 bar
  • High accuracy
Specifications
  • Emballage:
    En vrac
  • Volume:
    50 - 1000 µl
  • Longueur:
    70,5 mm
  • Seq:
    03
  • Style de pointe:
    Standard
  • Couleur de pointe:
    Bleu
  • Pour l'utilisation avec:
    Eppendorf, Brand, Gilson, Socorex, Labsystems, Finn, Sartorius