Lames couvre-objet Ø 25mm épaissuer N° 1.5 (0.16-0.19 mm) conforme DIN ISO 8255, verre borosilicaté D 263 M, marquage CE, en boîte plastique de 100 pcs. 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue MARI0112650
Fournisseur: MARIENFELD
Frequently Bought Together