Objectives
EC-Planachromatique Neofluar, Ph2, M27, O.N. de 0,75, WD de 0,71 mm, 40×
N° de catalogue ZEIS4203619910000
Fournisseur: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Grossissement:40×
- Désignation:EC-Planachromatique Neofluar, Ph2, M27, O.N. de 0,75, WD de 0,71 mm
- Seq:22