Disposable cannulas
Disposable cannulas
Disposable cannulas, G19, crème, 120 mm, +, 1,1×120 mm
N° de catalogue EHRS15885492
Fournisseur:   EHRHARDT SOEHNE
Disposable cannulas
N° de catalogue EHRS15885492
Fournisseur:  EHRHARDT SOEHNE
Disposable cannulas
Disposable cannulas
Disposable cannulas, G19, crème, 120 mm, +, 1,1×120 mm
Prix
96,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
  • Pyrogen-free, not toxic
  • With lancet cut
  • EO-sterilisation
Documents
Spécifications
  • Ø×L:
    1,1×120 mm
  • Jauge:
    G19
  • Stérile:
    +
  • Couleur:
    crème
  • Désignation:
    Disposable cannulas
  • Longueur:
    120 mm
  • Seq:
    29