Universal absorbent rolls
Universal absorbent rolls
Standard universal roll, 1 roll/pack, 90 m×800 mm
N° de catalogue MSGA11317
Fournisseur:   asecos
Universal absorbent rolls
N° de catalogue MSGA11317
Fournisseur:  asecos
Universal absorbent rolls
Universal absorbent rolls
Standard universal roll, 1 roll/pack, 90 m×800 mm
Prix
246,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal rolls for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Absorbency of a capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
  • Standard material for small leaks and prevention
  • Heavyweight material for small leaks or the absortion of spillage
  • Rolls are perforated to take sufficient material as required
Spécifications
  • Désignation:
    Standard universal roll
  • L×l:
    90 m×800 mm
  • Seq:
    02
  • Emballage:
    1 roll/pack
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MSGA9909
    Roll stand, wide with cutting edge for rolls up to 80 cm width
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 244,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MSGA9908
    Roll stand, small, with cutting edge for rolls up to 40 cm width
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 64,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MSGA9905
    Rack with cutting edge for rolls which need to be ready at hand, up to 40 cm width
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 69,00 €