Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sondes de précision

Sondes de précision

Pointed PT1000 probe with 400 mm red silicone cable, TPX 400-40, 3×120 mm
N° de catalogue EBRO1341-4164
Fournisseur:   EBRO
Sondes de précision
N° de catalogue EBRO1341-4164
Fournisseur:  EBRO
Sondes de précision
Sondes de précision

Pointed PT1000 probe with 400 mm red silicone cable, TPX 400-40, 3×120 mm

Prix
141,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]

Documents

Spécifications
  • Désignation:
    Pointed PT1000 probe with 400 mm red silicone cable, TPX 400-40
  • Seq:
    09
  • Ø×L:
    3×120 mm