Sondes
Pointe de mesure par immersion flexible et légère, TC de type K, −200…+1000 °C, T: Class 1: (–40...+1000 °C)
N° de catalogue 620-1818
Fournisseur: TESTO
Aller à :
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.
Spécifications
- Plage de mesure:−200…+1000 °C
- Désignation:Pointe de mesure par immersion flexible et légère, TC de type K
- Seq:11
- Précision:T: Class 1: (–40...+1000 °C)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



