Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 0 – 10 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
N° de catalogue ALLA2900TC000/20QP
Fournisseur:   Alla France
Precision saccharometers
N° de catalogue ALLA2900TC000/20QP
Fournisseur:  Alla France
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 0 – 10 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Prix
154,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Spécifications
  • Désignation:
    Balling hydrometer
  • Longueur:
    315 mm
  • Seq:
    002
  • Température d'étalonnage:
    20 °C
  • Division:
    0,1 %
  • Plage de mesure:
    0 – 10 %