Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Hydromètres à usage général, S50

1,800 - 1,850 g/ml, 0,002 g/ml, 190 mm
  ALLA3502SC18060HQP
Hydromètres à usage général, S50
  ALLA3502SC18060HQP
Hydromètres à usage général, S50
Hydromètres à usage général, S50

1,800 - 1,850 g/ml, 0,002 g/ml, 190 mm

 
69,90 €
   
1 * 1 ST
 

Hydromètres à usage général, gradués en SG et étalonnés à 15 °C.

Certifications: ISO 650.

 
  • Longueur:
    190 mm
  • Seq:
    13
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,800 - 1,850 g/ml
  • Cat. No.:
    ALLA3502SC18060HQP
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.