Hydrometers
2,400 - 2,600 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
N° de catalogue ALLA3020FG240/20QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:04
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:2,400 - 2,600 g/ml
- Cat. No.:ALLA3020FG240/20QP