Hydrometers
Hydrometers
2,200 - 2,400 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
N° de catalogue ALLA3020FG220/20QP
Fournisseur:   Alla France
Hydrometers
N° de catalogue ALLA3020FG220/20QP
Fournisseur:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
2,200 - 2,400 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Prix
384,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Plage de mesure:
    2,200 - 2,400 g/ml
  • Cat. No.:
    ALLA3020FG220/20QP
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.