Baumé hydrometers
45 - 55, 0,1, 300 mm
N° de catalogue ALLA0050FG055/15QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:21
- Division:0,1
- Plage de mesure:45 - 55