Baumé hydrometers
60 - 75, 0,5, 300 mm
N° de catalogue ALLA0150FG075/15QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:28
- Division:0,5
- Plage de mesure:60 - 75