Calibrated Baumé hydrometers
–2 - 10, 0,1, 300 mm
N° de catalogue ALLA0101FC002/20QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:01
- Division:0,1
- Plage de mesure:–2 - 10