Calibrated Baumé hydrometers
0 - 10, 0,1, 315 mm
N° de catalogue ALLA0101TC010/20QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Spécifications
- Longueur:315 mm
- Seq:07
- Division:0,1
- Plage de mesure:0 - 10



