Baumé hydrometers
25 - 35, 0,1, 300 mm
N° de catalogue ALLA0050FG035/15QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:11
- Division:0,1
- Plage de mesure:25 - 35