Swabs
Swabs
Écouvillons stériles (emballés individuellement), Plastique/coton, 2,2 mm, 150 mm
N° de catalogue LPIT112498
Fournisseur:   LP ITALIANA
Swabs
N° de catalogue LPIT112498
Fournisseur:  LP ITALIANA
Swabs
Swabs
Écouvillons stériles (emballés individuellement), Plastique/coton, 2,2 mm, 150 mm
Prix
195,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø:
    2,2 mm
  • Désignation:
    Écouvillons stériles (emballés individuellement)
  • Longueur:
    150 mm
  • Tige/Tête:
    Plastique/coton