Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
2, 30,0 mm, 6 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
N° de catalogue 217-0834
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
N° de catalogue 217-0834
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
2, 30,0 mm, 6 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Prix
50,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Spécifications
  • Ø inférieur:
    26,0 mm
  • Ø supérieur:
    32,0 mm
  • Ø trou:
    6 mm
  • Nb de places:
    2
  • Hauteur:
    30,0 mm
  • Seq:
    16