Spinner flasks, disposable, Corning®
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
- Paddle size and height is optimised for each vessel size
- Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
- Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Documents
Spécifications
- Ø×h:188×259 mm
- Volume de travail recommandé:1000-3000 ml
- Capacité:3000 ml
- Désignation:Flasks with two solid caps on the side arms
- Seq:06
- Col:Cols latéraux filetage GL 45
- Nb de bras latéraux:2
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- CORN401901Ensemble turbine, acier inoxydable, double support, piloté par attraction magnétique pour flacon 36 l (à utiliser avec des sondes)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 1 340,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationFiletageDisponibilitéPrix
- 734-4102Bouchon ventilé, évent de 0,2 μm, pour flacon de 500, 1000 et 3000 mlGL45Connexion Pour la disponibilité1 * 4 ST - 44,90 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationFiletageDisponibilitéPrix
- 734-4101Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 500 mlGL45Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - 449,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- CORN3568Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasksConnexion Pour la disponibilité1 * 4 ST - 41,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationFiletageDisponibilitéPrix
- 734-4100Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 3000 mlGL45Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - 449,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationFiletageDisponibilitéPrix
- 734-4098Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 1000 mlGL45Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - 449,00 €