Lames de microscope, Corning®
Lames de microscope, Corning®
Lames polies, incolore, Verre, 75×25 mm
N° de catalogue 734-4035
Fournisseur:   Corning
Lames de microscope, Corning®
N° de catalogue 734-4035
Fournisseur:  Corning
Lames de microscope, Corning®
Lames de microscope, Corning®
Lames polies, incolore, Verre, 75×25 mm
Prix
386,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.440 ST
Product Details & Documents
Ces lames sont dépolies d'un côté, dépolies des deux côtés, ou pleines.
  • Verre incolore pour une clarté renforcée
  • Lames dépolies passées au jet de sable facilement inscriptibles et lisibles
  • Chaque lame est inspectée afin de déceler des copeaux et des bords grossiers avant d'être expédiée
Documents
Spécifications
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Lames polies
  • L×l:
    75×25 mm
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    01