Temperature probes
Extension cable, PT100, −90…+200 °C, 3 m, - mm
N° de catalogue HUBE6292
Fournisseur: HUBER
Aller à :
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Spécifications
- Plage de mesure:−90…+200 °C
- Désignation:Extension cable, PT100
- Longueur:3 m
- Seq:06
- Ø×L:- mm