Bath fluids
Bath fluids
Ethylene glycol, 50 L
N° de catalogue HUBE6171
Fournisseur:   HUBER
Bath fluids
N° de catalogue HUBE6171
Fournisseur:  HUBER
Numéro CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
Ethylene glycol, 50 L
Numéro CAS:  
Prix
1 200,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 L
Product Details & Documents
Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is not appropriate.
All viscosities values are dynamic visosities measured at 25 °C except DW-Therm® which was measured at 20 °C.
Let op: * –20...+235 °C for closed system applications
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    50 L
  • Type:
    Ethylene glycol
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.