Filtres à membrane, type 184
184, 0,45 µm, 50 mm, +
Fournisseur: Sartorius
Aller à :
Product Details & Documents
En cellulose régénérée hydrophile. Pour la filtration de solutions organiques. Conviennent pour la filtration particulaire de solutions aqueuses et des solvants. Faible adsorption.
* Stérile
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø:50 mm
- Taille de pore:0,45 µm
- Stérile:+
- Type:184
- Seq:06
- Cat. No.:SART18406-50-ACN
- Épaisseur:170 µm
- Max. temperature:180 °C
- Débit d'eau:30 ml/min/cm² (1 bar)