Hotplates
430×580 mm, 50...300 °C, 4000 W, Hotplate, HT 32-400, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
N° de catalogue GESTHT32-400
Fournisseur:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
N° de catalogue GESTHT32-400
Fournisseur:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
430×580 mm, 50...300 °C, 4000 W, Hotplate, HT 32-400, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Prix
1 980,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Zone de chauffe:
    430×580 mm
  • Puissance de chauffe:
    4000 W
  • Température:
    50...300 °C
  • Seq:
    16
  • l×p×h:
    442×592×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HT 32-400, aluminium alloy plate