VWR®, Électrodes pH
Électrode pH, micro, Non rechargeable, micro, 0 - 14, 0...60 °C, Époxy, Mini DIN
N° de catalogue 662-1814
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Spécifications
- Connexion:Mini DIN
- Type:Non rechargeable, micro
- Désignation:Électrode pH, micro
- Matière:Époxy
- Température:0...60 °C
- pH:0 - 14