Distributeurs numériques, Titrette®
Product Details & Documents
Volume variable.
- Light, flexible burette with compact design and high accuracy
- Smooth running operation with large, easy grip hand wheels for sensitive, dropwise titration
- Easier use: Adjustment with easy calibration, calibration schedule to save a date for the next calibration, save power with Automatic Off function, change decimal place settings
- Easy to dismantle: Cleaning, maintenance and part replacement
- PC interface (optional) - for data transmission directly to a PC, which eliminates transmission errors during transcription of the primary data to fulfil important GLP requirements
Les Titrette permettent de réaliser une titration rapide et fiable avec un maximum de précision, indépendamment d'une alimentation électrique.
Titrette® possèdent un système de mesure innovant qui offre la même précision (limites d'erreur relatives au volume nominal indiqué sur l'appareil) que les distributeurs en verre de classe A conformes DIN EN ISO 385.
Livraison: Modèles standard fournis avec certificat de qualité, tube d'aspiration télescopique (170 - 330 mm), tube pour dosage inversé, deux piles 1,5 volts (AAA/UM4/LR03), trois adaptateurs en PP pour flacons (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), deux fenêtres colorées avec protection contre la lumière et un mode d'emploi. Modèles à interface RS232 fournis avec câble de raccordement (connecteur Sub-D 9 broches), CD avec logiciel de pilotage, protocole de communication, exemples d'application et mode d'emploi.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotBrand Volumetric Measurement in the Laboratory
Documentation produit
BRND4760141
Images 360
Cleaning of the digital burette Titrette® Start-up of digital burette Titrette® Titration with digital burette Titrette®
Vidéos
Manual GA Titrette
Manuel
TDS Titrette TDS volumetric measurement
Fiche technique
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Seq:06
- Précision:±0,06 %
- Division:0,002 ml
- Imprécision:<0,02 %
- Cat. No.:613-0906
- Certification environnementale:ISO 14001 and ISO 50001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-1766Tube de titrage avec bouchon à vis, soupape de décharge et de recirculation intégréeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 63,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-3742Fenêtres, un jeu incolore et un jeu ambré pour la protection contre la lumièreConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 15,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRND6636Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ringConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 30,10 €