Distributeurs numériques, Titrette®
Distributeurs numériques, Titrette®
25 ml, 0,001 ml, ±0,07 %, <0,025 %
N° de catalogue 613-0795
   Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
Fournisseur:   Brand
Distributeurs numériques, Titrette®
N° de catalogue 613-0795
Fournisseur:  Brand
   Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
Distributeurs numériques, Titrette®
Distributeurs numériques, Titrette®
25 ml, 0,001 ml, ±0,07 %, <0,025 %
Prix
1 050,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Volume variable.
  • Light, flexible burette with compact design and high accuracy
  • Smooth running operation with large, easy grip hand wheels for sensitive, dropwise titration
  • Easier use: Adjustment with easy calibration, calibration schedule to save a date for the next calibration, save power with Automatic Off function, change decimal place settings
  • Easy to dismantle: Cleaning, maintenance and part replacement
  • PC interface (optional) - for data transmission directly to a PC, which eliminates transmission errors during transcription of the primary data to fulfil important GLP requirements
Les Titrette permettent de réaliser une titration rapide et fiable avec un maximum de précision, indépendamment d'une alimentation électrique.
Titrette® possèdent un système de mesure innovant qui offre la même précision (limites d'erreur relatives au volume nominal indiqué sur l'appareil) que les distributeurs en verre de classe A conformes DIN EN ISO 385.
 : Modèles standard fournis avec certificat de qualité, tube d'aspiration télescopique (170 - 330 mm), tube pour dosage inversé, deux piles 1,5 volts (AAA/UM4/LR03), trois adaptateurs en PP pour flacons (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), deux fenêtres colorées avec protection contre la lumière et un mode d'emploi. Modèles à interface RS232 fournis avec câble de raccordement (connecteur Sub-D 9 broches), CD avec logiciel de pilotage, protocole de communication, exemples d'application et mode d'emploi.
Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Seq:
    02
  • Précision:
    ±0,07 %
  • Division:
    0,001 ml
  • Imprécision:
    <0,025 %
  • Cat. No.:
    613-0795
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 and ISO 50001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-1766
    Tube de titrage avec bouchon à vis, soupape de décharge et de recirculation intégrée
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 63,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3745
    Tête de piston, 50 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 49,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3744
    Tête de piston, 25 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 49,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3742
    Fenêtres, un jeu incolore et un jeu ambré pour la protection contre la lumière
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 15,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND707531
    Tête de piston, 10 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 49,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND6636
    Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ring
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 30,10 €