Bouchons, bouchons à courroie
blanc, 16 mm
N° de catalogue SIMPT404-10W
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Les bouchons encliquetables et les bouchons clipsables en PE à double position sont fabriqués en polyéthylène pour des tubes à essai d'un diamètre externe de 12 ou 17 mm. Les bouchons à double positions offrent deux options : la position fermée mais non étanche dans laquelle les échantillons sont maintenus en aérobie pour les procédures microbiologiques ; et la position complètement étanche dans laquelle le bouchon est étroitement encliqueté pour sceller le tube pour un usage anaérobie ou pour les applications de stockage, transfert et centrifugation.
Spécifications
- Ø inférieur:16 mm
- Couleur:blanc