Bouchons, bouchons à courroie
rouge, 16 mm
  SIMPT404-10R
Bouchons, bouchons à courroie
  SIMPT404-10R
Bouchons, bouchons à courroie
Bouchons, bouchons à courroie
rouge, 16 mm
73,50 €
1 * 1.000 ST
Les bouchons encliquetables et les bouchons clipsables en PE à double position sont fabriqués en polyéthylène pour des tubes à essai d'un diamètre externe de 12 ou 17 mm. Les bouchons à double positions offrent deux options : la position fermée mais non étanche dans laquelle les échantillons sont maintenus en aérobie pour les procédures microbiologiques ; et la position complètement étanche dans laquelle le bouchon est étroitement encliqueté pour sceller le tube pour un usage anaérobie ou pour les applications de stockage, transfert et centrifugation.
  • Ø inférieur:
    16 mm
  • Couleur:
    rouge