Bouchons, bouchons à courroie
jaune, 12 mm
N° de catalogue SIMPT404-3Y
Fournisseur:   Simport Scientific
Bouchons, bouchons à courroie
N° de catalogue SIMPT404-3Y
Fournisseur:  Simport Scientific
Bouchons, bouchons à courroie
Bouchons, bouchons à courroie
jaune, 12 mm
Prix
53,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Les bouchons encliquetables et les bouchons clipsables en PE à double position sont fabriqués en polyéthylène pour des tubes à essai d'un diamètre externe de 12 ou 17 mm. Les bouchons à double positions offrent deux options : la position fermée mais non étanche dans laquelle les échantillons sont maintenus en aérobie pour les procédures microbiologiques ; et la position complètement étanche dans laquelle le bouchon est étroitement encliqueté pour sceller le tube pour un usage anaérobie ou pour les applications de stockage, transfert et centrifugation.
Spécifications
  • Ø inférieur:
    12 mm
  • Couleur:
    jaune