Pointes de pipette
Micro, ultra-fines, 0,1 - 10 µl, +, 32 mm, naturel, 96 embouts/portoir, 12 portoirs/boîte
ALPCLW1136
Ces pointes sont fabriquées en PP de qualité médicale dans des installations de production modernes, aux contrôles de qualité rigoureux, à chaque étape.
- Les pointes sont testées et certifiées par lot pour identifier l'absence d'ADN humain et d'endotoxines détectables (pyrogènes)
- Les pointes sont testées et certifiées pour identifier l'absence de métaux lourds, de DNase détectable et de RNase
- Avec graduations pour une vérification visuelle du volume
- Adaptées à toutes les grandes marques de micropipettes
- Code couleur:naturel
- Emballage:96 embouts/portoir, 12 portoirs/boîte
- Stérile:+
- Volume:0,1 - 10 µl
- Longueur:32 mm
- Seq:02
- Style de pointe:Micro, ultra-fines