Pointes de pipette
Bevelled, non-graduated, 200 - 1000 µl, -, 76 mm, bleu, Bulk, 1000 tips/bag
N° de catalogue ALPCLW6471
Fournisseur: Alpha Laboratories
Aller à :
Product Details & Documents
Ces pointes sont fabriquées en PP de qualité médicale dans des installations de production modernes, aux contrôles de qualité rigoureux, à chaque étape.
- Les pointes sont testées et certifiées par lot pour identifier l'absence d'ADN humain et d'endotoxines détectables (pyrogènes)
- Les pointes sont testées et certifiées pour identifier l'absence de métaux lourds, de DNase détectable et de RNase
- Avec graduations pour une vérification visuelle du volume
- Adaptées à toutes les grandes marques de micropipettes
Spécifications
- Code couleur:bleu
- Emballage:Bulk, 1000 tips/bag
- Stérile:-
- Volume:200 - 1000 µl
- Longueur:76 mm
- Seq:10
- Style de pointe:Bevelled, non-graduated